Bario nitrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
12194.18 12194.36 12194.A3
12194.18EA 30.1 EUR
12194.18 12194.36 12194.A3
Bario nitrato 99+% ACS
Bario nitrato
Purity: 99+% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: Ba(NO3)2 Formula Weight: 261.35 Physical Form: Crystalline Density: 3.24 Melting Point: 592° dec. Solubility: Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone Merck Reference: 14,983 UN No.: 1446 MDL No.: MFCD00003442
Formula: Ba(NO₃)₂
MW: 261.34 g/mol
Pto. de fusión: 592 °C (desc.)
Densidad: 3.24
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003442
Núm. CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 14,983