Bario nitrato ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
30481.14 30481.22
30481.14EA 55 EUR
30481.14 30481.22
Bario nitrato ≥99.95% (metals basis)
Bario nitrato
Purity: 99.95% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: Ba(NO3)2 Formula Weight: 261.35 Physical Form: Crystalline Density: 3.24 Melting Point: 592° dec. Merck Reference: 14,983 UN No.: 1446 MDL No.: MFCD00003442
Formula: Ba(NO₃)₂
Pto. de fusión: 592 °C (desc.)
Densidad: 3,24
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003442
Núm. CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,983