Bario nitrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11305.36 A11305.0E
A11305.36EA 35.2 EUR
A11305.36 A11305.0E
Bario nitrato ≥99%
Bario nitrato
Purity: 99% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: BaN2O6 Formula Weight: 261.35 Melting Point: 592° dec. Merck Reference: 14,983 MDL No.: MFCD00003442
Formula: Ba(NO₃)₂
Pto. de fusión: 592 °C (desc.)
Densidad: 3,24
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003442
Núm. CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,983