Bario nitrato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01729.0500 1.01729.9050
1.01729.0500EA 159 EUR
1.01729.0500 1.01729.9050
Bario nitrato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Bario nitrato
Formula: Ba(NO₃)₂
Pto. de fusión: ∼592 °C
Densidad: ∼3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003442
Núm. CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1 (6.1),II
Índice Merck: 13,00986
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 592 °C
Molar Mass 261.34 g/mol
Bulk Density 1900 g/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer