Nitrato de estroncio 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Estroncio nitrato
315175000 315170025 315171000
ACRO315175000EA 133 EUR
ACRO315175000 ACRO315170025 ACRO315171000
Nitrato de estroncio 99+% ACS
Nitrato de estroncio
Formula: Sr(NO₃)₂
MW: 211.63 g/mol
Pto. Ebullición: 645
Pto. de fusión: 570 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011248
Núm. CAS: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,08926
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
pH 5.0 to 7.0 (5 % solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤500 ppm
Calcium (Ca) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤1000 ppm
Sodium (Na) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %