Nitrato de estroncio ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
10879.06
10879.14
10879.22
10879.06EA
44.7
EUR
10879.06
10879.14
10879.22
Nitrato de estroncio ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Nitrato de estroncio
Purity: 99.9965%
CAS No.: 10042-76-9
Molecular Formula: N2O6Sr
Formula Weight: 211.63
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Density: 2.990
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 570°
Merck Reference: 14,8845
UN No.: 1507
MDL No.: MFCD00011248
Formula:
Sr(NO₃)₂ Pto. Ebullición: 645 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 570 °C Densidad: 2,990 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011248 Núm. CAS: 10042-76-9 EINECS: 233-131-9 UN: 1507 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,8845 |