Nitrato de estroncio, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Estroncio nitrato
30534.30 30534.A1 30534.D9
30534.30EA 51.6 EUR
30534.30 30534.A1 30534.D9
Nitrato de estroncio, anhidro 98%
Nitrato de estroncio
Purity: 98% CAS No.: 10042-76-9 Molecular Formula: N2O6Sr Formula Weight: 211.63 Physical Form: Granular Density: 2.990 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 570° Solubility: Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone Merck Reference: 14,8845 UN No.: 1507 MDL No.: MFCD00011248
In railroad flares, signal lights, marine signals
Formula: Sr(NO₃)₂
MW: 211.63 g/mol
Pto. Ebullición: 645
Pto. de fusión: 570
Densidad: 2.990
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011248
Núm. CAS: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 14,8845