Nitrato de estroncio ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Estroncio nitrato
acondicionado en Argón
43193.22
43193.14
43193.22EA
893
EUR
43193.22
43193.14
Nitrato de estroncio ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Nitrato de estroncio
Purity: 99.999%
CAS No.: 10042-76-9
Molecular Formula: N2O6Sr
Formula Weight: 211.63
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Density: 2.990
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 570°
Merck Reference: 14,8845
UN No.: 1507
MDL No.: MFCD00011248
Formula:
Sr(NO₃)₂ MW: 211.63 g/mol Pto. Ebullición: 645 Pto. de fusión: 570 Densidad: 2.990 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011248 Núm. CAS: 10042-76-9 EINECS: 233-131-9 UN: 1507 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,8845 |