Nitrato de estroncio, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Estroncio nitrato
MQ300
1.07872.0250 1.07872.9025
1.07872.0250EA 126 EUR
1.07872.0250 1.07872.9025
Nitrato de estroncio, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Nitrato de estroncio
Formula: Sr(NO₃)₂
MW: 211.63 g/mol
Pto. Ebullición: 645
Pto. de fusión: 570
Densidad: 2.113 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011248
Núm. CAS: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,08926
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 660 g/l (20 °C)
Melting Point 570 °C
Molar Mass 211.63 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 645 °C
Density 2.986 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer