Peróxido de bario 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bario peróxido, Dióxido de bario
350410250 350415000 350410025
ACRO350410250EA 30.2 EUR
ACRO350410250 ACRO350415000 ACRO350410025
Peróxido de bario 95%
Peróxido de bario
Formula: BaO₂
Pto. de fusión: 450 °C
Densidad: 4,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003454
Núm. CAS: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,01018
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Powder
Titration Iodometric ≥94 %