Peróxido de bario, anhidro ≥84%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
14008.30
14008.A1
14008.30EA
52.9
EUR
14008.30
14008.A1
Peróxido de bario, anhidro ≥84%, grado técnico
Peróxido de bario
Purity: 84% min
CAS No.: 1304-29-6
Molecular Formula: BaO2
Formula Weight: 169.34
Physical Form: Powder
Density: 4.96
Appearance: Tan
Melting Point: 450° dec.
Solubility: Insoluble in water
Merck Reference: 14,989
UN No.: 1449
MDL No.: MFCD00003454
Formula:
BaO₂ Pto. de fusión: 450 °C (desc.) Densidad: 4,96 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003454 Núm. CAS: 1304-29-6 EINECS: 215-128-4 UN: 1449 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,989 |