Peróxido de bario
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Bario peróxido, Dióxido de bario
1.01740.1000 1.01740.9050
1.01740.1000EA 237 EUR
1.01740.1000 1.01740.9050
Peróxido de bario
Peróxido de bario
Formula: BaO₂
MW: 169.33 g/mol
Pto. de fusión: 450
Densidad: 4.96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003454
Núm. CAS: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1 (6.1) II
Índice Merck: 12,01018