3-Cloropropeno 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
102910010 102910025 102911000
ACRO102910010EA 71.9 EUR
ACRO102910010 ACRO102910025 ACRO102911000
3-Cloropropeno 98% estabilizado
3-Cloropropeno
Formula: C₃H₅Cl
MW: 76.53 g/mol
Pto. Ebullición: 44…46 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –136 °C
Densidad: 0.939 g/cm³
Pto. de inflamación: –29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000984
Núm. CAS: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3 I
Índice Merck: 13,00286
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4135 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 to 0.09 % propylene oxide