(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
102941000 102945000 102940025
ACRO102941000EA 36.5 EUR
ACRO102941000 ACRO102945000 ACRO102940025
(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter 99+%
(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter
Formula: C₆H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 154 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 0,962 g/cm³
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005143
Núm. CAS: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %