1-Amino-2,2-dietoxietano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,2-Diethoxyethanamine, 2-Aminoacetaldehyde diethylacetal
103070050
103070500
103072500
ACRO103070050EA
21.4
EUR
ACRO103070050
ACRO103070500
ACRO103072500
1-Amino-2,2-dietoxietano 99%
1-Amino-2,2-dietoxietano
Formula:
C₆H₁₅NO₂ MW: 133.19 g/mol Pto. Ebullición: 162…163 °C (760 mmHg) Densidad: 0.916 g/cm³ Pto. de inflamación: 45 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008136 Núm. CAS: 645-36-3 EINECS: 211-439-4 UN: 2733 ADR: 3 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |