Antrona ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Anthracen-9(10H)-one
104960250 104961000
ACRO104960250EA 172 EUR
ACRO104960250 ACRO104961000
Antrona ACS
Antrona
Formula: C₁₄H₁₀O
Pto. Ebullición: 721 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 152…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001187
Núm. CAS: 90-44-8
EINECS: 201-994-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
Solubility (in ethyl acetate) Passes test
Absorbance ≤0.045 (620 nm, 1 cm cell)
Sensitivity (to carbohydrates) Passes test