1,1-Dióxido de 2,5-dihidrotiofeno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
107611000 107610025 107615000
ACRO107611000EA 27 EUR
ACRO107611000 ACRO107610025 ACRO107615000
1,1-Dióxido de 2,5-dihidrotiofeno 98%
1,1-Dióxido de 2,5-dihidrotiofeno
Formula: C₄H₆O₂S
Pto. de fusión: 63…66 °C
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005481
Núm. CAS: 77-79-2
EINECS: 201-059-7
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Adhering powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥97.5 %