Cloruro de 1-(2-cloroetil)piperidinio 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(2-Chloroethyl)-piperidine hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
109211000 109215000
ACRO109211000EA 43.2 EUR
ACRO109211000 ACRO109215000
Cloruro de 1-(2-cloroetil)piperidinio 98%
Cloruro de 1-(2-cloroetil)piperidinio
Formula: C₇H₁₅Cl₂N
MW: 184,11 g/mol
Pto. de fusión: 228…234 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012837
Núm. CAS: 2008-75-5
EINECS: 217-920-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 234 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Additional info total chloride: 38.0 to 39.0 % w/w
Titration with HClO4 ≥97.5 %