Dicloruro de 2,2'-ditiodi(etilamonio) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cystaminium dichloride, 2,2′-Diaminodiethyl disulphide dihydrochloride, 2,2'-Disulphanediyldiethanamine dihydrochloride, Bis(2-aminoethyl) disulphide dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride, Cystamine (dihydrochloride), {2-[(2-Aminoethyl)disulphanyl]ethyl}amine dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride
111770250
111771000
111775000
ACRO111770250EA
49.1
EUR
ACRO111770250
ACRO111771000
ACRO111775000
Dicloruro de 2,2'-ditiodi(etilamonio) 97%
Dicloruro de 2,2'-ditiodi(etilamonio)
Formula:
C₄H₁₂N₂S₂·2HCl MW: 225.20 g/mol Pto. de fusión: 220 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012905 Núm. CAS: 56-17-7 EINECS: 200-260-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
Additional info | oxalic acid: < 0.05% |