Dialilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
112040010 112042500
ACRO112040010EA 171 EUR
ACRO112040010 ACRO112042500
Dialilamina 97%
Dialilamina
Formula: C₆H₁₁N
Pto. de fusión: –88 °C
Densidad: 0,789 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008642
Núm. CAS: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN: 2359
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4415 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA