Fosfonato de dibencilo 90+%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dibenzyl phosphite
112660250 112660050 112661000
ACRO112660250EA 87.7 EUR
ACRO112660250 ACRO112660050 ACRO112661000
Fosfonato de dibencilo 90+%, grado técnico
Fosfonato de dibencilo
Formula: C₁₄H₁₅O₃P
MW: 262,25 g/mol
Pto. Ebullición: 110…120 °C (,1 mmHg)
Densidad: 1,18 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004774
Núm. CAS: 17176-77-1
EINECS: 241-226-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
NMR ≥90.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 5.5 to 8.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm