Acetamidomalonato de dietilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Diethyl 2-acetamidomalonate
113931000 113935000 113930250
ACRO113931000EA 52.7 EUR
ACRO113931000 ACRO113935000 ACRO113930250
Acetamidomalonato de dietilo 99+%
Acetamidomalonato de dietilo
Formula: C₉H₁₅NO₅
MW: 217.22 g/mol
Pto. Ebullición: 185 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 94…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009146
Núm. CAS: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %
BSC Certification Passes