3,4-Dihidro-2H-pirano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
114781000 114785000
ACRO114781000EA 33.2 EUR
ACRO114781000 ACRO114785000
3,4-Dihidro-2H-pirano 99%
3,4-Dihidro-2H-pirano
Formula: C₅H₈O
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: –9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006558
Núm. CAS: 110-87-2
EINECS: 203-810-4
UN: 2376
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %