3-Oxoglutarato de dimetilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
115700250 115701000 115705000
ACRO115700250EA 43.8 EUR
ACRO115700250 ACRO115701000 ACRO115705000
3-Oxoglutarato de dimetilo 97%
3-Oxoglutarato de dimetilo
Formula: C₇H₁₀O₅
MW: 174.15 g/mol
Pto. Ebullición: 237…241 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 16…17 °C
Densidad: 1.18 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008462
Núm. CAS: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Visual transition interval pH 9.0 (blue)