Butinodioato de dimetilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
115710050 115710250 115711000 115715000
ACRO115710050EA 28.5 EUR
ACRO115710050 ACRO115710250 ACRO115711000 ACRO115715000
Butinodioato de dimetilo 98%
Butinodioato de dimetilo
Formula: C₆H₆O₄
MW: 142.11 g/mol
Pto. Ebullición: 95…98 °C (19 mmHg)
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1.16 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008456
Núm. CAS: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %