N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
115900010
115902500
115900025
115900050
ACRO115900010EA
51.9
EUR
ACRO115900010
ACRO115902500
ACRO115900025
ACRO115900050
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano 99%
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano
Formula:
C₅H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 133 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 0,81 g/cm³ Pto. de inflamación: 32 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008216 Núm. CAS: 109-55-7 EINECS: 203-680-9 UN: 2734 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Insoluble matter | ≤1 % (in acetic acid) |
NH4OH precipitate | ≤2.0 % |
Loss on ignition | ≤5 % |