5,5-Dimetilhidantoína 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 5,5-Dimethylimidazolidine-2,4-dione
116310010 116312500 116310051
ACRO116310010EA 87.1 EUR
ACRO116310010 ACRO116312500 ACRO116310051
5,5-Dimetilhidantoína 97%
5,5-Dimetilhidantoína
Formula: C₅H₈N₂O₂
MW: 128,13 g/mol
Pto. de fusión: 175…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005266
Núm. CAS: 77-71-4
EINECS: 201-051-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
Loss on drying ≤0.25 % (60 °C, 2 h, 1 mmHg)
Titration with NaOH ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %