Fosforocloridato de difenilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diphenyl phosphorochloridate
117240250 117241000 117245000
ACRO117240250EA 35.5 EUR
ACRO117240250 ACRO117241000 ACRO117245000
Fosforocloridato de difenilo 98%
Fosforocloridato de difenilo
Formula: C₁₂H₁₀ClO₃P
MW: 268.64 g/mol
Pto. Ebullición: 314…316 °C (272 mmHg)
Densidad: 1.29 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003030
Núm. CAS: 2524-64-3
EINECS: 219-759-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5485 to 1.5505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g
Thiophene Passes test