Cloruro de difeniliodonio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
117330100 117330500
ACRO117330100EA 162 EUR
ACRO117330100 ACRO117330500
Cloruro de difeniliodonio 97%
Cloruro de difeniliodonio
Formula: C₁₂H₁₀ClI
Pto. de fusión: 227…228 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011909
Núm. CAS: 1483-72-3
EINECS: 216-049-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
Chloride and Bromide ≤0.02 % (as Cl)
Iodide (I) passes test
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.1 %