Etoximetilenmalononitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
117921000 117925000
ACRO117921000EA 118 EUR
ACRO117921000 ACRO117925000
Etoximetilenmalononitrilo 98%
Etoximetilenmalononitrilo
Formula: C₆H₆N₂O
Pto. Ebullición: 160 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 63…69 °C
Pto. de inflamación: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001854
Núm. CAS: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %