Piridina-2-carboxilato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
118860250 118861000
ACRO118860250EA 68.8 EUR
ACRO118860250 ACRO118861000
Piridina-2-carboxilato de etilo 99%
Piridina-2-carboxilato de etilo
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,11 g/cm³
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006292
Núm. CAS: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %