Furfurilamina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
119800010 119800050 119802500
ACRO119800010EA 258 EUR
ACRO119800010 ACRO119800050 ACRO119802500
Furfurilamina 99+%
Furfurilamina
Formula: C₅H₇NO
Pto. Ebullición: 145…146 °C (761 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003258
Núm. CAS: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %