Cloruro de (hidrazinocarbonilmetil)trimetilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119870500 119872500
ACRO119870500EA 41.2 EUR
ACRO119870500 ACRO119872500
Cloruro de (hidrazinocarbonilmetil)trimetilamonio 99%
Cloruro de (hidrazinocarbonilmetil)trimetilamonio
Formula: C₅H₁₄ClN₃O
Pto. de fusión: 188…192 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012009
Núm. CAS: 123-46-6
EINECS: 204-629-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 192 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %