(±)-2,3-Epoxipropan-1-ol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Glycidol
120051000 120055000 120050025
ACRO120051000EA 61.9 EUR
ACRO120051000 ACRO120055000 ACRO120050025
(±)-2,3-Epoxipropan-1-ol 96%
(±)-2,3-Epoxipropan-1-ol
Formula: C₃H₆O₂
Pto. Ebullición: 160…161 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –54 °C
Densidad: 1,11 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005147
Núm. CAS: 556-52-5
EINECS: 209-128-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %