Ácido glioxilico monohidrato 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
120170250 120171000 120175000
ACRO120170250EA 49.6 EUR
ACRO120170250 ACRO120171000 ACRO120175000
Ácido glioxilico monohidrato 98%, puro
Ácido glioxilico monohidrato
Formula: C₂H₂O₃·1H₂O
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127974
Núm. CAS: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure