4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
122481000 122485000
ACRO122481000EA 31.4 EUR
ACRO122481000 ACRO122485000
4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona 98%
4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona
Formula: C₈H₅NO₃
Pto. de fusión: 243 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 308 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006700
Núm. CAS: 118-48-9
EINECS: 204-255-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥94 %