2-Mercapto-2-tiazolina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Thiazoline-2-Thiol, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol
125560050 125561000 125565000
ACRO125560050EA 27.5 EUR
ACRO125560050 ACRO125561000 ACRO125565000
2-Mercapto-2-tiazolina 98%
2-Mercapto-2-tiazolina
Formula: C₃H₅NS₂
Pto. de fusión: 103…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126013
Núm. CAS: 96-53-7
EINECS: 202-512-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
Titration with TBAH 97.5 to 102.0 %