N-Metilformanilida 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
126810010 126811000 126815000 126810100
ACRO126810010EA 171 EUR
ACRO126810010 ACRO126811000 ACRO126815000 ACRO126810100
N-Metilformanilida 99%
N-Metilformanilida
Formula: C₈H₉NO
Pto. Ebullición: 243…244 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 8…13 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003283
Núm. CAS: 93-61-8
EINECS: 202-262-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %