N-Metilfenetilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
127450050 127450250 127451000
ACRO127450050EA 86.3 EUR
ACRO127450050 ACRO127450250 ACRO127451000
N-Metilfenetilamina 99%
N-Metilfenetilamina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 203 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008291
Núm. CAS: 589-08-2
EINECS: 209-632-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %