1-Fenil-3-metil-5-pirazolona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
127460050 127461000 127465000
ACRO127460050EA 25.3 EUR
ACRO127460050 ACRO127461000 ACRO127465000
1-Fenil-3-metil-5-pirazolona 99%
1-Fenil-3-metil-5-pirazolona
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
Pto. Ebullición: 287 °C (265 mmHg)
Pto. de fusión: 127…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003138
Núm. CAS: 89-25-8
EINECS: 201-891-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
HPLC ≥98.5 %
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C)