Diclorofosfato de fenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
130480250
130481000
ACRO130480250EA
43
EUR
ACRO130480250
ACRO130481000
Diclorofosfato de fenilo 99%
Diclorofosfato de fenilo
Formula:
C₆H₅Cl₂O₂P Pto. Ebullición: 241…243 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –1 °C Densidad: 1,412 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002067 Núm. CAS: 770-12-7 EINECS: 212-220-6 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |