D(-)-α-Fenilglicina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: D-(-)-2-Phenylglycine, H-D-Phg-OH, (R)-(-)-α-Aminophenylacetic acid
130630250 130631000
ACRO130630250EA 46.6 EUR
ACRO130630250 ACRO130631000
D(-)-α-Fenilglicina 98%
D(-)-α-Fenilglicina
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Pto. de fusión: 302 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008061
Núm. CAS: 875-74-1
EINECS: 212-876-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Specific optical rotation -151° to -161° (20°C, 589 nm) (c=5, 1M HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %