Ácido fenilfosfónico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
130791000 130795000 130790025
ACRO130791000EA 60 EUR
ACRO130791000 ACRO130795000 ACRO130790025
Ácido fenilfosfónico 98%
Ácido fenilfosfónico
Formula: C₆H₇O₃P
Pto. de fusión: 158…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002136
Núm. CAS: 1571-33-1
EINECS: 216-388-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 165 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %