Dicloruro fenilfosfónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
130802500
130800010
ACRO130802500EA
163
EUR
ACRO130802500
ACRO130800010
Dicloruro fenilfosfónico 97%
Dicloruro fenilfosfónico
Formula:
C₆H₅Cl₂OP Pto. Ebullición: 258 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 3 °C Densidad: 1,39 g/cm³ Pto. de inflamación: 204 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002070 Núm. CAS: 824-72-6 EINECS: 212-534-3 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...