syn-Piridina-2-carbaldehido-oxima 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: syn-2-Pyridinealdoxime
131790250 131791000
131790250.EA 93.9 EUR
131790250. 131791000.
syn-Piridina-2-carbaldehido-oxima 99+%
syn-Piridina-2-carbaldehido-oxima
Formula: C₆H₆N₂O
Pto. de fusión: 110…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167166
Núm. CAS: 1193-96-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %