(±)-Óxido de estireno 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Styrene oxide
132800010 132800100 132802500 132800025
ACRO132800010EA 130 EUR
ACRO132800010 ACRO132800100 ACRO132802500 ACRO132800025
(±)-Óxido de estireno 97+%
(±)-Óxido de estireno
Formula: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Pto. Ebullición: 194 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 1.05 g/cm³
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005121
Núm. CAS: 96-09-3
EINECS: 202-476-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %