Dicloruro de succinilo ca. 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
132840250 132841000 132845000
ACRO132840250EA 40.9 EUR
ACRO132840250 ACRO132841000 ACRO132845000
Dicloruro de succinilo ca. 95%
Dicloruro de succinilo
Formula: C₄H₄Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 190 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 16…17 °C
Densidad: 1,407 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000749
Núm. CAS: 543-20-4
EINECS: 208-838-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥94 %