2-Tiohidantoína 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
138760050
138760250
138761000
ACRO138760050EA
35
EUR
ACRO138760050
ACRO138760250
ACRO138761000
2-Tiohidantoína 98%
2-Tiohidantoína
Formula:
C₃H₄N₂OS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005277 Núm. CAS: 503-87-7 EINECS: 207-977-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Cream to yellow to beige to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
GC | ≥96.0 % |