Trietilenglicol dimetil eter 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5,8,11-Tetraoxadodecane
139600010 139602500 139600025
ACRO139600010EA 153 EUR
ACRO139600010 ACRO139602500 ACRO139600025
Trietilenglicol dimetil eter 99% estabilizado
Trietilenglicol dimetil eter
Formula: C₈H₁₈O₄
Pto. Ebullición: 216 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0,986 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008504
Núm. CAS: 112-49-2
EINECS: 203-977-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 0.01 % BHT
Acid value ≤0.05 mg KOH/g