Cianoacetamida 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cyanoacetamide
148651000 148655000 148650025
ACRO148651000EA 53.5 EUR
ACRO148651000 ACRO148655000 ACRO148650025
Cianoacetamida 99%
Cianoacetamida
Formula: C₃H₄N₂O
MW: 84,08 g/mol
Pto. de fusión: 118…122 °C
Pto. de inflamación: 215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008024
Núm. CAS: 107-91-5
EINECS: 203-531-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
GC ≥98.5 %